4-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2074R-1G
APOSPC2074R-1GEA
26.3
EUR
APOSPC2074R-1G
4-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formel:
C₈H₇ClF₃N₃S Schmelzpunkt: 162…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041274 CAS-Nummer: 206559-51-5 |