2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2075B-100G PC2075B-25G
APOSPC2075B-100GEA 0 EUR
APOSPC2075B-100G APOSPC2075B-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 152…153 °C
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Dichte: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042225
CAS-Nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR