4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2075M-1G
PC2075M-5G
APOSPC2075M-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2075M-1G
APOSPC2075M-5G
4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin 98%
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅ClF₃N Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006775 CAS-Nummer: 346-55-4 |