Chrom(II)fluorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC2077-5G
APOSPC2077-5GEA 181 EUR
APOSPC2077-5G
Chrom(II)fluorid
Chrom(II)fluorid
Formel: CrF₂
Siedepunkt: >1300 °C
Schmelzpunkt: 1100 °C
Dichte: 4,11 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016044
CAS-Nummer: 10049-10-2
EINECS: 233-168-0
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR