Copper(II) trifluoroacetylacetonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Copper(ii)trifluoroacetylacetonate
PC2096-5G
APOSPC2096-5GEA
74.1
EUR
APOSPC2096-5G
Copper(II) trifluoroacetylacetonate 97%
Copper(II) trifluoroacetylacetonate
Schmelzpunkt:
198…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042511 CAS-Nummer: 14324-82-4 |