rac-5-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC210000-1G
APOSPC210000-1GEA 538 EUR
APOSPC210000-1G
rac-5-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
rac-5-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈FNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907872
CAS-Nummer: 433283-22-8