2-(Acetylamino)-3-(3,5-difluorophenyl)-2-propenoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC210007-1G
APOSPC210007-1GEA
321
EUR
APOSPC210007-1G
2-(Acetylamino)-3-(3,5-difluorophenyl)-2-propenoic acid
2-(Acetylamino)-3-(3,5-difluorophenyl)-2-propenoic acid
Formel:
C₁₁H₉F₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27680350 CAS-Nummer: 883035-24-3 |