tert-Butyl (3R,4S)-3-fluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate ≥ ee 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3R,4S)-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
PC210010-500MG
APOSPC210010-500MGEA
214
EUR
APOSPC210010-500MG
tert-Butyl (3R,4S)-3-fluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate ≥ ee 98%
tert-Butyl (3R,4S)-3-fluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₈FNO₃ Molecular Weight: 219,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18633012 CAS-Nummer: 1174020-42-8 |