2-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC210034-500MG
APOSPC210034-500MGEA 560 EUR
APOSPC210034-500MG
2-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
2-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
Formel: C₁₁H₁₀BrFN₂O
Molecular Weight: 285,112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28101529
CAS-Nummer: 1620478-72-9