5-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)pyrimidine-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210035-500MG
APOSPC210035-500MGEA
0
EUR
APOSPC210035-500MG
5-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)pyrimidine-2,4-diamine
5-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)pyrimidine-2,4-diamine
Formel:
C₁₀H₈BrFN₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261189 CAS-Nummer: 935534-20-6 |