2-(Dimethylamino)-4-fluoro-3-formylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC210041-500MG
APOSPC210041-500MGEA
1350
EUR
APOSPC210041-500MG
2-(Dimethylamino)-4-fluoro-3-formylbenzonitrile
2-(Dimethylamino)-4-fluoro-3-formylbenzonitrile
Formel:
C₁₀H₉FN₂O Molecular Weight: 192,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28101537 CAS-Nummer: 1515395-53-5 |