(2R,4S)-4-[(tert-Butyl)(diphenyl)silyloxy]-2-fluorocyclohexan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC210046-500MG
APOSPC210046-500MGEA
782
EUR
APOSPC210046-500MG
(2R,4S)-4-[(tert-Butyl)(diphenyl)silyloxy]-2-fluorocyclohexan-1-one
(2R,4S)-4-[(tert-Butyl)(diphenyl)silyloxy]-2-fluorocyclohexan-1-one
Formel:
C₂₂H₂₇FO₂Si Molecular Weight: 370,532 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28101544 CAS-Nummer: 1268512-08-8 |