Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210054-1G
APOSPC210054-1GEA
780
EUR
APOSPC210054-1G
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₁F₃N₂O₂S₂ Molecular Weight: 348.364 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089347 CAS-Nummer: 312922-28-4 |