6-(Trifluoromethyl)-[1,2]oxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210056-500MG
APOSPC210056-500MGEA
539
EUR
APOSPC210056-500MG
6-(Trifluoromethyl)-[1,2]oxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
6-(Trifluoromethyl)-[1,2]oxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Formel:
C₇H₄F₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122584 CAS-Nummer: 1622069-57-1 |