N'-Hydroxy-2-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]sulphonyl}ethanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210058-1G
APOSPC210058-1GEA
139
EUR
APOSPC210058-1G
N'-Hydroxy-2-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]sulphonyl}ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]sulphonyl}ethanimidamide
Formel:
C₉H₉F₃N₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09757711 CAS-Nummer: 884504-68-1 |