(Aza((4-fluorophenyl)amino)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-[2-(4-Fluorophenyl)hydrazono]malononitrile
PC210059-1G
APOSPC210059-1GEA 139 EUR
APOSPC210059-1G
(Aza((4-fluorophenyl)amino)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile
(Aza((4-fluorophenyl)amino)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile
Formel: C₉H₅FN₄
Molecular Weight: 188,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00170788
CAS-Nummer: 94853-74-4