Methyl-2-(2-nitrilo-3-fluorophenylthio)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-[(2-cyano-3-fluorophenyl)sulphanyl]acetate
PC210060-1G
APOSPC210060-1GEA
139
EUR
APOSPC210060-1G
Methyl-2-(2-nitrilo-3-fluorophenylthio)acetate
Methyl-2-(2-nitrilo-3-fluorophenylthio)acetate
Formel:
C₁₀H₈FNO₂S Molecular Weight: 225,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00171056 CAS-Nummer: 262433-37-4 |