2-(2-(N-(2,4-Difluorophenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-{2-[(2,4-Difluoroanilino)carbonyl]phenyl}acetic acid
PC210061-1G
APOSPC210061-1GEA
139
EUR
APOSPC210061-1G
2-(2-(N-(2,4-Difluorophenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid
2-(2-(N-(2,4-Difluorophenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid
Formel:
C₁₅H₁₁F₂NO₃ Molecular Weight: 291,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00171195 CAS-Nummer: 811841-63-1 |