Methyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
PC210062-1G
APOSPC210062-1GEA 139 EUR
APOSPC210062-1G
Methyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzoate
Methyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzoate
Formel: C₁₅H₁₀F₃NO₅
Molecular Weight: 341,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00245361
CAS-Nummer: 297148-99-3