4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210063-1G
APOSPC210063-1GEA 139 EUR
APOSPC210063-1G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Formel: C₁₃H₉ClF₃N₃O₂
Molecular Weight: 331,678 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00107676
CAS-Nummer: 263161-24-6