Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate ≥ ee 80%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210068-500MG
APOSPC210068-500MGEA 519 EUR
APOSPC210068-500MG
Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate ≥ ee 80%
Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate
Formel: C₁₂H₁₂F₃NO₃
Molecular Weight: 275,224 g/mol
Schmelzpunkt: 110…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28127033
CAS-Nummer: 1630114-55-4