3-chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210085-500MG
APOSPC210085-500MGEA
536
EUR
APOSPC210085-500MG
3-chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboximidamide
3-chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboximidamide
Formel:
C₇H₅ClF₃N₃O Molecular Weight: 239,582 g/mol Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231716 CAS-Nummer: 303997-55-9 |