3-chloro-2-{[(2Z)-2-(nitroimino)imidazolidin-1-yl]methyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210095-500MG
APOSPC210095-500MGEA
749
EUR
APOSPC210095-500MG
3-chloro-2-{[(2Z)-2-(nitroimino)imidazolidin-1-yl]methyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-chloro-2-{[(2Z)-2-(nitroimino)imidazolidin-1-yl]methyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₀H₉ClF₃N₅O₂ Molecular Weight: 323,659 g/mol Schmelzpunkt: 162…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28805992 CAS-Nummer: 1781254-33-8 |