tert-butyl 3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-oxo-3H,4H,5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210096-500MG
APOSPC210096-500MGEA
1070
EUR
APOSPC210096-500MG
tert-butyl 3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-oxo-3H,4H,5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
tert-butyl 3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-oxo-3H,4H,5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Formel:
C₁₉H₂₂FN₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28805993 CAS-Nummer: 1781241-50-6 |