8-chloro-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210097-500MG
APOSPC210097-500MGEA 640 EUR
APOSPC210097-500MG
8-chloro-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
8-chloro-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Formel: C₁₄H₈ClF₃N₂
Molecular Weight: 296,675 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28805997
CAS-Nummer: 1781241-49-3