1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(propan-2-yl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210098-500MG
APOSPC210098-500MGEA
1070
EUR
APOSPC210098-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(propan-2-yl)piperazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(propan-2-yl)piperazine
Formel:
C₁₃H₁₇ClF₃N₃ Molecular Weight: 307,742 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28806000 CAS-Nummer: 1781241-43-7 |