tert-butyl 4-{[3-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210100-500MG
APOSPC210100-500MGEA
749
EUR
APOSPC210100-500MG
tert-butyl 4-{[3-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
tert-butyl 4-{[3-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₉H₂₆FN₃O₄ Molecular Weight: 379,426 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28806004 CAS-Nummer: 1781241-47-1 |