tert-butyl N-(1-{[3-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl}piperidin-3-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210101-500MG
APOSPC210101-500MGEA
749
EUR
APOSPC210101-500MG
tert-butyl N-(1-{[3-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl}piperidin-3-yl)carbamate
tert-butyl N-(1-{[3-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl}piperidin-3-yl)carbamate
Formel:
C₂₀H₂₈FN₃O₄ Molecular Weight: 393,452 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28806006 CAS-Nummer: 1781241-32-4 |