3-bromo-4-chloro-5-fluoropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC210103-500MG
APOSPC210103-500MGEA
640
EUR
APOSPC210103-500MG
3-bromo-4-chloro-5-fluoropyridine hydrochloride
3-bromo-4-chloro-5-fluoropyridine hydrochloride
Formel:
C₅H₂BrClFN·ClH Molecular Weight: 246,892 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28805788 CAS-Nummer: 1211540-92-9 |