potassium (3-ethoxyphenyl)trifluoroboranuide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210107-1G
APOSPC210107-1GEA
139
EUR
APOSPC210107-1G
potassium (3-ethoxyphenyl)trifluoroboranuide
potassium (3-ethoxyphenyl)trifluoroboranuide
Formel:
C₈H₉BF₃O·K Molecular Weight: 228,061 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09993311 CAS-Nummer: 1638533-83-1 |