6,7-Difluoro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6,7-Difluoroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
PC210109-1G
APOSPC210109-1GEA
202
EUR
APOSPC210109-1G
6,7-Difluoro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
6,7-Difluoro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Formel:
C₈H₄F₂N₂O₂ Molecular Weight: 198,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00907424 CAS-Nummer: 91895-29-3 |