(Z)-N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-(3,4-dichlorophenyl)ethylidene}hydroxylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210112-500MG
APOSPC210112-500MGEA
640
EUR
APOSPC210112-500MG
(Z)-N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-(3,4-dichlorophenyl)ethylidene}hydroxylamine
(Z)-N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-(3,4-dichlorophenyl)ethylidene}hydroxylamine
Formel:
C₁₄H₈Cl₃F₃N₂O Molecular Weight: 383,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28962695 CAS-Nummer: 1796581-20-8 |