Ethyl 2-methyl-5-(((trifluoromethyl)-sulphonyl)-oxy)-1H-indole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210113-500MG
APOSPC210113-500MGEA
430
EUR
APOSPC210113-500MG
Ethyl 2-methyl-5-(((trifluoromethyl)-sulphonyl)-oxy)-1H-indole-3-carboxylate
Ethyl 2-methyl-5-(((trifluoromethyl)-sulphonyl)-oxy)-1H-indole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂F₃NO₅S Molecular Weight: 351,298 g/mol Schmelzpunkt: 153…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28962696 CAS-Nummer: 1796574-02-1 |