N'-(5-Chloropentanoyl)-4-fluorobenzohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210114-500MG
APOSPC210114-500MGEA
430
EUR
APOSPC210114-500MG
N'-(5-Chloropentanoyl)-4-fluorobenzohydrazide
N'-(5-Chloropentanoyl)-4-fluorobenzohydrazide
Formel:
C₁₂H₁₄ClFN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28976603 CAS-Nummer: 1823188-46-0 |