N'-(3-chloropropanoyl)-4-fluorobenzohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210115-500MG
APOSPC210115-500MGEA
430
EUR
APOSPC210115-500MG
N'-(3-chloropropanoyl)-4-fluorobenzohydrazide
N'-(3-chloropropanoyl)-4-fluorobenzohydrazide
Formel:
C₁₀H₁₀ClFN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28976604 CAS-Nummer: 1823188-48-2 |