N'-(3-chloropropanoyl)-3-fluorobenzohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210117-500MG
APOSPC210117-500MGEA
430
EUR
APOSPC210117-500MG
N'-(3-chloropropanoyl)-3-fluorobenzohydrazide
N'-(3-chloropropanoyl)-3-fluorobenzohydrazide
Formel:
C₁₀H₁₀ClFN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28976605 CAS-Nummer: 1823182-50-8 |