(S)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210125-500MG
APOSPC210125-500MGEA 321 EUR
APOSPC210125-500MG
(S)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
(S)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
Formel: C₁₂H₁₄F₃NOS
Molecular Weight: 277,306 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18737116
CAS-Nummer: 1453070-16-0