(R)-2-methyl-N-(2-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210126-500MG
APOSPC210126-500MGEA
217
EUR
APOSPC210126-500MG
(R)-2-methyl-N-(2-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
(R)-2-methyl-N-(2-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NOS Molecular Weight: 277,306 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18736888 CAS-Nummer: 1415337-87-9 |