6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210133-1G
APOSPC210133-1GEA
29
EUR
APOSPC210133-1G
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₄FIN₂ Molecular Weight: 262.023 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18381157 CAS-Nummer: 1260384-77-7 |