4-Iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210143-250MG
APOSPC210143-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC210143-250MG
4-Iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole ≥98%
4-Iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₄F₃IN₂
Molecular Weight: 275,998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20327556
CAS-Nummer: 918483-35-9