N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210144-100MG
PC210144-1G
PC210144-250MG
APOSPC210144-100MGEA
168
EUR
APOSPC210144-100MG
APOSPC210144-1G
APOSPC210144-250MG
N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
N-(2-Fluoroethyl)aniline
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19217349 CAS-Nummer: 459-40-5 |