2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride

PC2103-100G PC2103-500G PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA 31.9 EUR
APOSPC2103-100G APOSPC2103-500G APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril 99%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₃N₂O₂
Siedepunkt: 156…158 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014684
CAS-Nummer: 778-94-9
EINECS: 212-298-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR