1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2108-1G PC2108-10G
APOSPC2108-1GEA 29 EUR
APOSPC2108-1G APOSPC2108-10G
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formel: C₉H₇F₃N₂O
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204218
CAS-Nummer: 175277-71-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR