Cyclopropylmethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2115-100MG
APOSPC2115-100MGEA 0 EUR
APOSPC2115-100MG
Cyclopropylmethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Cyclopropylmethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClF₃N₂O₂
Siedepunkt: 108…110 °C (0,5 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068151
CAS-Nummer: 175137-31-2