Bariumhexafluorosilicat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2147-50G
APOSPC2147-50GEA 241 EUR
APOSPC2147-50G
Bariumhexafluorosilicat 98%
Barium hexafluorosilicate
Formel: BaF₆Si
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014185
CAS-Nummer: 17125-80-3