α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2166-25G
APOSPC2166-25GEA 178 EUR
APOSPC2166-25G
α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol 98%
α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Siedepunkt: 150 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 54…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036101
CAS-Nummer: 364-13-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR