2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,3'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
PC2186-5G
APOSPC2186-5GEA 690 EUR
APOSPC2186-5G
2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane
Formel: C₁₅H₁₂F₆N₂
Molecular Weight: 334,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191619
CAS-Nummer: 47250-53-3