4-Fluor-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluorbenzol-1,2-diamin, 1,2-Diamino-4-fluorbenzol, 3,4-Diamino-1-fluorbenzol, 4-Fluor-1,2-phenylendiamin
PC2187-25G
APOSPC2187-25GEA
45.1
EUR
APOSPC2187-25G
4-Fluor-o-phenylendiamin 97%
4-Fluor-o-phenylendiamin
Intermediate for the synthesis of poly(arylene ether phenylquinoxanlines): ACS Symp. Ser. 407, 212, 1999
Formel:
C₆H₇FN₂ Molecular Weight: 126,13 g/mol Schmelzpunkt: 94…98 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042228 CAS-Nummer: 367-31-7 |