2,4-Diamino-6-(4-Fluorophenyl)Pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2188-1G
APOSPC2188-1GEA 34.8 EUR
APOSPC2188-1G
2,4-Diamino-6-(4-Fluorophenyl)Pyrimidine 97%
2,4-Diamino-6-(4-Fluorophenyl)Pyrimidine
Formel: C₁₀H₉FN₄
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052076
CAS-Nummer: 175137-25-4