1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2202-1G
APOSPC2202-1GEA
45.1
EUR
APOSPC2202-1G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₆F₃N₃O₄ Molecular Weight: 301,18 g/mol Schmelzpunkt: 202…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173867 CAS-Nummer: 142818-03-9 |